Learn More
D-Panthenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428417 500 g 500 Gramm
11418417 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18499.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81-13-0 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
D-Panthenol is used as precursors in the biosynthesis of coenzyme A. D-Panthenol and D-Pantothenic acid are used in a variety of skin protection products. D-pantothenic acid have a role in controlling keratinocyte proliferation and differentiation. D-Panthenol is used for studies of skin protection emulsions from UV irradiation and as a humectant. It is also used in creams, lotions, shampoos, conditioners and body washes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Panthenol wird als Vorläufer bei der Biosynthese des Coenzyms A. D-Panthenol und D-Pantothensäure in einer Vielzahl von Hautschutzprodukten eingesetzt. D-Pantothensäure spielt eine Rolle bei der Kontrolle der Keratinozytenproliferation und-differenzierung. D-Panthenol wird für Untersuchungen von Hautschutzemulsionen aus UV-Bestrahlung und als Feuchthaltemittel verwendet. Wird auch in Cremes, Lotionen, Shampoos, Conditionern und Körperwäschen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig in Wasser mischbar und in Alkohol löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-13-0
Summenformel C9H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 205.25
MDL-Nummer MFCD00065006
InChI-Schlüssel SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Synonym dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
PubChem CID 131204
ChEBI CHEBI:27373
IUPAC-Name (2R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-Hydroxypropyl)-3,3-Dimethylbutanamid
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Panthenol
Dichte 1.162
Siedepunkt 118°C to 120°C (0.02 mmHg)
Flammpunkt 159°C (318°F)
Brechungsindex 1.499
Menge 500 g
Beilstein 1724947
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2947
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water and soluble in alcohol.
Optische Drehung −30° (c=5 in Water)
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) ≥98%