Learn More
D-Myo-inositol, 99.26 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11388889 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11388889 500 g 500 Gramm
11368889 50 g 50 Gramm
11378889 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388889 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210205290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 CHF
    324.09 CHF / 500 Gramm
    Sparen 16.91 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 87-89-8
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
InChI-Schlüssel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Myo-inositol
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß
Dichte 6.2 g/ml
Prozentgehaltsbereich 99.26 %
Menge 500 g
Formelmasse 180.2
Physikalische Form Pulver