Learn More
R&D Systems™ D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt
Beschreibung
Important second messenger involved in Ca2+ mobilization from intracellular stores (EC50 = 0.1 μM). Formed from the enzymatic hydrolysis of phosphatidyl inositol-4,5-bisphosphate.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-myo-Inositol 1,4,5-trisphosphate, hexapotassium salt |
| CAS | 103476-24-0 |
| Menge | 1 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C6H9K6O15P3 |
| Formelmasse | 648.64 |
| Physikalische Form | Fest |
| Molekulargewicht | 648.634 |