Learn More
D-Methionin, TRC
Artikelnummer. 30475332
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475332 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475332 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM260550250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Methionine
CAS 348-67-4
Summenformel C5H11NO2S
Menge 250 g
Synonym (R)-Methionine, MRX 1024, NSC 45689, S-Methyl-D-homocysteine
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
SMILES [C@H](C(O)=O)(CCSC)N
IUPAC-Name (2R)-2-amino-4-methylsulfanylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 149.21
Formelmasse 149.051