Learn More
D(+)Melibiose Monohydrat, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10294530 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
10 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10294530 10 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10294530 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/2510/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 66009-10-7
Schmelzpunkt 182°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C12H22O11·H2O
MDL-Nummer 198188
Menge 10 g
Formelmasse 360.32g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff