Learn More
D-(+)-Mannose, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11493470 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493470 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11493470 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210225090
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Used in the formation of glycan structure and glycosylation, and can be utilized by the brain as an alternative energy source.
  • D-(+)-Mannose, ein C-2-Epimer der D-Glucose, wird bei der Bildung von Glykanstrukturen und der Glykosylierung verwendet.
  • D-Mannose wurde in einer Studie zur Untersuchung der Synthese einer Familie amphiphiler Glykopolymere verwendet.
  • Es wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der Früherkennung von Bronchiolitis obliterans nach Lungentransplantation eingesetzt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-MANNOSE
CAS 3458-28-4
Schmelzpunkt 129 °C bis 140 °C
Farbe Weiß
Siedepunkt 527,1 °C (760 mmHg)
Summenformel C6H12O6
Strukturformel C6H12O6
MDL-Nummer MFCD00064122
Menge 500 g
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 gm/ml klare farblose Lösung).
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte Not Available
Physikalische Form Pulver