Learn More
D(+)-Mannose, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10386090 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10386090 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10386090 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/2420/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
10g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 3458-28-4
Schmelzpunkt 133°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C6H12O6
MDL-Nummer 64122
Menge 10 g
Formelmasse 180.16g/mol
Physikalische Form Fest