Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Mannose, 99+%
Artikelnummer. 11926901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11926901 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
10466790 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10265340 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10726371 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11926901 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 150600025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3458-28-4
Summenformel C6H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Specifications
Chemischer Name oder Material D(+)-Mannose
Schmelzpunkt 133.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.45% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (ELSD) (HPLC)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Plastikeimer
Menge 2.5 kg
Beilstein 31284
Merck Index 155812
Spezifischer Drehzustand + 14.00 (20.00°C 589nm,c=10,H2O)
Spezifische Drehung + 14.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2480g/L (17°C)
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle oder Pulver