Learn More
D-(+)-Mannose, 100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473470 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11473470 25 g
11483470 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473470 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210225025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
CAS 3458-28-4
Summenformel C6H12O6
Synonym 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Mannose
Farbe Weiß
Dichte 0.35g/mL
Menge 25 g
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 1
Physikalische Form Pulver