Learn More
D-Mannitol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11443470 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11443470 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11443470 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02102248.5
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vielseitiger Zuckeralkohol, der sich als pharmazeutisches Hilfsmittel, chemisches Reagenz zur Borbestimmung sowie als Antiverkalkungs- oder Aromastoff in der Lebensmittelherstellung eignet.
  • D-Mannitol wird zusammen mit Borsäure bei der Herstellung von trockenen Elektrolytkondensatoren für Radioanwendungen verwendet.
  • In der Pharmazie als Hilfsstoff und Verdünnungsmittel für feste und flüssige Stoffe
  • In der analytischen Chemie zur Borbestimmung
  • Bei der Herstellung von Mannitolhexanitrat
  • Es wird in der Lebensmittelindustrie als Trennmittel, Rieselhilfe, Aromastoff, Gleit- und Trennmittel, Stabilisator, Verdickungsmittel und Nährwert-Süßstoff eingesetzt.
  • Wird auch als Diuretikum verwendet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-MANNITOL
CAS 69-65-8
Schmelzpunkt 163 °C bis 172 °C
Siedepunkt 290 °C bis 295 °C (3,5 mm) (Literatur)
Summenformel C6H14O6
Strukturformel C6H14O6
MDL-Nummer MFCD00064287
Menge 500 g
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (1 g/5,5 ml), Alkohol (1 g/83 ml), Glycerol (1 g/18 ml); besser löslich in heißem Wasser; löslich in Pyridin, Anilin und wässrigen Lösungen von Alkalien; unlöslich in Äther.
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
IUPAC-Name Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
Formelmasse 182.2
Reinheit (%) ≥96 %
Physikalische Form Pulver