Learn More
D-Mannitol, für ACS-Analysen, 98,4 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432872 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11432872 250 g
11442872 500 g
11452872 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432872 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215254083
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 69-65-8
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00064287
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC-Name Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Mannitol
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Weiß
Dichte 1.52g/mL
Prozentgehaltsbereich 0.984
Menge 250 g
Formelmasse 182.2
Physikalische Form Pulver