Learn More
D-Mannitol, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10148230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10148230 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10269650 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10358673 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10148230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 CHF
    144.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 32.35 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-65-8
Summenformel C6H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
MDL-Nummer MFCD00064287
InChI-Schlüssel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
IUPAC-Name Hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Mannitol
Schmelzpunkt 165.0°C to 170.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.01% max.
Verlust bei Trocknung 0.05% max. (5 g, 105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 01, IV, 2841
Merck Index 15, 5810
Spezifische Drehung +23.3° to +24.3° (25°C, 589nm) (Reagent ACS-directives)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
Formelmasse 182.17
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.01% max
Titrierbare Säure 0.0008 meq/g max
Physikalische Form Kristallpulver