Learn More
D-Maltotriose 1000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-(+)-Maltotriose |
| CAS | 1109-28-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | D-(+)-Maltotriose |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C18 H32 O16 |
| Konzentration | 1.000 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16?,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R)-4,5,6-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
| Mehr anzeigen |