missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-(+)-Maltosemonohydrat, TRC

Artikelnummer. 30006463
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006463 10 g 10 Gramm
30008312 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006463 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM16065010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6363-53-7
Summenformel C12 H22 O11 . H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
Synonym Maltose Monohydrate, D-Glucose, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, hydrate (1:1), D-Glucose, 4-O-α-D-glucopyranosyl-, monohydrate (9CI), Maltose, monohydrate (8CI), D-(+)-Maltose monohydrate, D(+)-Maltose monohydrate, 4-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose monohydrate
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal; Hydrate
SMILES O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Maltose Monohydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
Formelmasse 360.1268
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.