Learn More
D-(+)-Maltose-Monohydrat, ∼99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441701 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441701 100 g -
11451701 500 g -
11461701 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441701 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219023780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
D-(+)-Maltose-Monohydrat, ∼99% ist ein Süßstoff.
  • D-(+)-Maltose-Monohydrat wird als Süßstoff mit etwa einem Drittel der Süße von Saccharose und als Nährstoff in Kulturmedien verwendet.
  • Es wird in pharmazeutischen Rezepturen und als parenterale Ergänzung von Zucker für Diabetiker verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 6363-53-7
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
MDL-Nummer MFCD00149343
InChI-Schlüssel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Maltose monohydrate
Namenshinweis Molekularbiologie
Farbe Weiß
Dichte 1.54 g/mL
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
Optische Drehung 130° ±5°(c=4, H2O, NH3OH)
Formelmasse 360.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.