Beschreibung
Molekularbiologie
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-(+)-Maltose monohydrate |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.54g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 95 bis 98 % |
| Menge | 1 kg |
| Formelmasse | 360.32 |
| Physikalische Form | Fest |