Description
Molekularbiologie
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | D-(+)-Maltose monohydrate |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.54g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 95 to 98% |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 360.32 |
| Physikalische Form | Fest |