Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Maltose-Monohydrat, 95 %
Artikelnummer. 11477727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477727 500 g 500 Gramm
11467727 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477727 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16266.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
D-(+)-Maltose-Monohydrat ist üblicherweise in Lebensmitteln enthalten und wird in der Regel in Brauprozessen verwendet. Verwendung auch in verschiedenen Kulturmedien in Zell- und Gewebekulturanwendungen. D-(+)-Maltose-Monohydrat wird als Substrat α-Glucosidase verwendet. Darüber hinaus Einsatz als Substrat für die Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Enzymen, wie z. B Maltase(n), Maltose α-D-Glucosyltransferase(n), Maltose-transportierende ATPase(n), Maltose O-Acetyltransferase(n), Maltose-Epimerase(n) und Phosphorylase(n). D-Maltose wird zur Untersuchung von Maltose-bindenden Proteinen und Disaccharid-Transportsystemen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
D-(+)-Maltose-Monohydrat ist üblicherweise in Lebensmitteln enthalten und wird in der Regel in Brauprozessen verwendet. Verwendung auch in verschiedenen Kulturmedien in Zell- und Gewebekulturanwendungen. D-(+)-Maltose-Monohydrat wird als Substrat für α-Glucosidase verwendet. Darüber hinaus Einsatz als Substrat für die Identifizierung, Differenzierung und Charakterisierung von Enzymen, wie z. B Maltase(n), Maltose α-D-Glucosyltransferase(n), Maltose-transportierende ATPase(n), Maltose O-Acetyltransferase(n), Maltose-Epimerase(n) und Phosphorylase(n). D-Maltose wird zur Untersuchung von Maltose-bindenden Proteinen und Disaccharid-Transportsystemen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich im Äther
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6363-53-7
Summenformel C12H24O12
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
MDL-Nummer MFCD00149343
InChI-Schlüssel HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Maltose monohydrate
Schmelzpunkt ∼120 °C (Zersetzung)
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 500 g
Beilstein 5784659
Merck Index 14,5714
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether
Optische Drehung +130° (c=2 in Water, 24h)
Formelmasse 360.32 (342.30 Anhydrous)
Reinheit (%) 95%