Learn More
D-(+)-Äpfelsäure, TRC
Artikelnummer. 30475717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30475717 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475717 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM15950010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-(+)-Malic Acid
CAS 636-61-3
Summenformel C4 H6 O5
Menge 10 g
Synonym D-Malic Acid, Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2R)-, Butanedioic acid, hydroxy-, (2R)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, (R)-, Malic acid, D- (8CI), (2R)-2-Hydroxybutanedioic acid, (+)-Malic acid, (2R)-2-Hydroxysuccinic acid, (2R)-Malic acid, (R)-(+)-Malic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid, (R)-Malic acid, (R)-Malic acid, D-(+)-2-Hydroxysuccinic acid, D-(+)-Malic acid, D-Malic acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
SMILES O[C@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxybutandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 134.09
Formelmasse 134.0215