Learn More
D-Lysin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17730719 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17730719 5 g 5 Gramm
17720719 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17730719 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469950050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Lysine
Schmelzpunkt 218°C
CAS 923-27-3
Siedepunkt 311°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Conforms
Summenformel C6 H14 N2 O2
Verpackung Glasflasche
MDL-Nummer 00008234
Spezifische Drehung -12° to -16°
Synonym (R)-2,6-Diaminohexanoic acid
Wasser ≤5 %
Alpha-Vektor LYSINE
Spezifischer Drehzustand (20°C, 589 nm) (c=1 aq. soln.)
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallines Pulver
Produktlinie Biowissenschaft
Versandbedingung Keine besonderen Anforderungen