missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals D-Lysin-Monohydrochlorid, 98 %

Artikelnummer. p-7044676
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11332027

Marke: Thermo Scientific Chemicals L07710.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7274-88-6
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00012920
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonym d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
IUPAC-Name (2R)-2,6-diaminopentansäurehydrochlorid
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Lysine monohydrochloride
Schmelzpunkt ∽260°C (decomposition)
Beilstein 4356907
Menge 1 g
Formelmasse 182.65
Optische Drehung −20° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt