Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Lysin-Hydrochlorid, ≥99 %
Artikelnummer. 10435295 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10435295 50 g Glasflasche 50 Gramm
10125150 1 g Glasflasche 1 Gramm
10308520 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10435295 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 243080500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7274-88-6
Summenformel C6H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.65
MDL-Nummer MFCD00012920
InChI-Schlüssel BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonym d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
SMILES Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Lysine hydrochloride
Arsen (As) 1ppm max.
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 30ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl
Spezifische Drehung -20.5° to -21.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Fieser 01,959; 07,79; 01,977
Sulfatasche 0.1% max.
IUPAC-Name (2R)-2,6-diaminopentansäurehydrochlorid
Spezifischer Drehzustand −21° (20°C c=8,6N HCl)
Menge 50 g
Formelmasse 182.65
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Physikalische Form Kristallpulver