Learn More
D-Luciferin-Natriumsalz-Monohydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-154167
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103404-75-7
C11H7N2NaO3S2
302.298
MFCD11865368
BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M
Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate
133109097
Natrium;(2E,4R)-2-(6-Oxo-1,3-Benzothiazol-2-Yliden)-1,3-Thiazolidin-4-Carboxylat
C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
103404-75-7
C11H7N2NaO3S2
302.298
MFCD11865368
BZNVUYVALNTPBG-QWLWRJJTSA-M
Firefly Luciferin monosodium salt monohydrate
133109097
Natrium;(2E,4R)-2-(6-Oxo-1,3-Benzothiazol-2-Yliden)-1,3-Thiazolidin-4-Carboxylat
C1C(NC(=C2N=C3C=CC(=O)C=C3S2)S1)C(=O)[O-].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material D-Luciferin sodium salt monohydrate
Prozentgehaltsbereich 98+%
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 320.32
Reinheit (%) ≥98.0%
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 17500 min. (385nm, 0.5M Na2CO3) min. (pH 11.5)
Farbe Gelb
Menge 10 mg
Physikalische Form Pulver