Learn More
Melford D-Luciferin-Natriumsalz
Artikelnummer. 30018446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018446 1 g 1 Gramm
30018444 100 mg 100 Milligramm
30018443 50 mg 50 Milligramm
30018445 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018446 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. L370801.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
RPI bietet D-Luciferin-Natriumsalz höchster Reinheit für ein breites Spektrum biolumineszenter Anwendungen.
RPI bietet D-Luciferin-Natriumsalz höchster Reinheit für ein breites Spektrum biolumineszenter Anwendungen. Ermöglicht hochempfindliche Biolumineszenzmessungen. Ideal für Reportergen-Assays, ATP Assays, Untersuchungen am ganzen Tier, DNA-Sequenzierung und mehr. Unser Produkt wird speziell gereinigt und umfassend getestet, um ein Höchstmaß an Signalstärke und Reproduzierbarkeit bei geringem Hintergrundrauschen und hoher Empfindlichkeit zu gewährleisten. Die garantierte Reinheit wird sowohl mit Standard-HPLC- als auch mit chiralen HPLC-Methoden bestimmt. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.
Spezifikation
Menge 1 g