Learn More
Melford D-Luciferin-Kaliumsalz
Artikelnummer. 30018441
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018441 250 mg 250 Milligramm
30018442 1 g 1 Gramm
30018439 50 mg 50 Milligramm
30018440 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30018441 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. L370600.25
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
RPI bietet D-Luciferin-Kaliumsalz höchster Reinheit für ein breites Spektrum biolumineszenter Anwendungen.
RPI bietet D-Luciferin-Kaliumsalz höchster Reinheit für ein breites Spektrum biolumineszenter Anwendungen. Erzeugt Biolumineszenz bei Oxidation durch Glühwürmchen-Luciferase. Ermöglicht hochempfindliche Biolumineszenzmessungen. Gängige Forschungsmethoden sind Reportergen-Assays. ATP Assays, Ganztierstudien, DNA-Sequenzierung und andere. Unser Produkt wird speziell gereinigt und umfassend getestet, um ein Höchstmaß an Signalstärke und Reproduzierbarkeit bei geringem Hintergrundrauschen und hoher Empfindlichkeit zu gewährleisten. Die garantierte Reinheit wird sowohl mit Standard-HPLC- als auch mit chiralen HPLC-Methoden bestimmt. Vor Licht und Feuchtigkeit schützen.