Learn More
Melford D-Luciferin freie Säure
Artikelnummer. 30018434
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018434 250 mg 250 Milligramm
30018432 50 mg 50 Milligramm
30018433 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018434 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. L370000.25
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird zusammen mit Glühwürmchen-Luciferase in der Biolumineszenz zur Bestimmung von ATP Die
Wird zusammen mit Glühwürmchen-Luciferase in der Biolumineszenz zur Bestimmung von ATP Die
Spezifikation
CAS 2591-17-5
Summenformel C11H8N2O3S2