Learn More
Melford D-Luciferin freie Säure
Beschreibung
Wird zusammen mit Glühwürmchen-Luciferase in der Biolumineszenz zur Bestimmung von ATP Die
Wird zusammen mit Glühwürmchen-Luciferase in der Biolumineszenz zur Bestimmung von ATP Die
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 2591-17-5 |
| Summenformel | C11H8N2O3S2 |
| Menge | 50 mg |