Learn More
D(-)-Leucinol 97 %, (97 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10678234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10678234 5 g Glasflasche 5 Gramm
10269600 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10678234 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 413120050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53448-09-2 | Molecular Formula: C6H16NO | Molecular Weight: 118.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53448-09-2
Summenformel C6H16NO
Molekulargewicht (g/mol) 118.20
MDL-Nummer MFCD00004734
InChI-Schlüssel VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Synonym d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
IUPAC-Name (2R)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Leucinol
Namenshinweis 97%, (97% e.e.)
Dichte 0.9070g/mL
Siedepunkt 199.0°C
Flammpunkt 90°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.4530
Menge 5 g
Relative Dichte 0.907
Spezifischer Drehzustand − 4.00 (20.00°C c=9,ethanol)
Spezifische Drehung − 4.00
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke