Learn More
D(-)-Leucinol 97 %, (97 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10269600 1 g Glasflasche 1 Gramm
10678234 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269600 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 413120010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53448-09-2
Summenformel C6H16NO
Molekulargewicht (g/mol) 118.20
MDL-Nummer MFCD00004734
InChI-Schlüssel VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Synonym d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
IUPAC-Name (2R)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Leucinol
Namenshinweis 97%, (97% e.e.)
Dichte 0.9070g/mL
Siedepunkt 199.0°C
Flammpunkt 90°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.4530
Menge 1 g
Relative Dichte 0.907
Spezifischer Drehzustand − 4.00 (20.00°C c=9,ethanol)
Spezifische Drehung − 4.00
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke