Learn More
D-Leucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046133
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11387986
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13243.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 53448-09-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53448-09-2
Summenformel C6H16NO
Molekulargewicht (g/mol) 118.20
MDL-Nummer MFCD00004734
InChI-Schlüssel VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-O
Synonym d-leucinol, r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, 2r-2-amino-4-methylpentan-1-ol, d---leucinol, chembl71171, r---leucinol, 1-pentanol, 2-amino-4-methyl-, 2r, 2-amino-4-methyl-pentan-1-ol, 2-amino-4-methyl-1-pentanol #
PubChem CID 2724002
IUPAC-Name (2R)-2-amino-4-methylpentan-1-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]([NH3+])CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Leucinol
Brechungsindex 1.4496
Dichte 0.917
Siedepunkt 198°C to 200°C (690mmHg)
Menge 1 g
Flammpunkt 90°C (194°F)
Optische Drehung −3.2° (c=9 in Ethanol)
Empfindlichkeit Air Sensitive
Beilstein 1719241
Formelmasse 117.19
Reinheit (%) 97%