Learn More
D-Leucine, TRC
Artikelnummer. 30470714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470714 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30470714 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3301502.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Leucine
CAS 328-38-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C6H13NO2
Synonym (R)-(-)-Leucine, (R)-4-Methyl-2-aminopentanoic Acid, (R)-Leucine, NSC 77687
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
SMILES CC(C)C[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2R)-2-amino-4-Methylpentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
Menge 2.5 g
Formelmasse 131.0946
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur