Learn More
D,L-Pantolacton, Mikromol™
Beschreibung
D,L-Pantolacton
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Pantolactone |
| CAS | 79-50-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | DL-Pantolactone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C6 H10 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | (±)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, D,L-Pantolactone, DL-Pantolactone, (+/-)-Dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethyl-2(3H)-furanone, Calcium Pantothenate Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)C1O |
| IUPAC-Name | 3-Hydroxy-4,4-Dimethyloxolan-2-on |
| Mehr anzeigen |