Learn More
D,L-Mevalonsäurelacton, TRC
Artikelnummer. 30478923
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478923 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478923 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM339025500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Mevalonic Acid Lactone
CAS 674-26-0
Summenformel C6 H10 O3
Menge 500 mg
Synonym 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, 2H-Pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, (±)- (8CI), Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2H-pyran-2-one, (RS)-Mevalonolactone, (±)-Mevalolactone, (±)-Mevalonolactone, DL-Mevalonic acid lactone, DL-Mevalonic acid Δ-lactone, DL-Mevalonolactone, MVSL, Mevalolactone, Mevalonic acid lactone, Mevalonic acid Δ-lactone, Mevalonic lactone, Mevalonolactone, NSC 90804, β-Hydroxy-β-methyl-Δ-valerolactone
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3
SMILES CC1(O)CCOC(=O)C1
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4-Methyloxan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
Formelmasse 130.063