Learn More
D,L-Benzylbernsteinsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D,L-Benzylsuccinic Acid |
| CAS | 884-33-3 |
| Summenformel | C11 H12 O4 |
| Menge | 50 g |
| Synonym | Butanedioic acid, 2-(phenylmethyl)-, Butanedioic acid, (phenylmethyl)- (9CI), Succinic acid, benzyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylmethyl)butanedioic acid, 2-Benzylbutanedioic acid, 2-Benzylsuccinic acid, Benzylsuccinic acid, DL-Benzylsuccinic acid, NSC 20708, α-Benzylsuccinic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12O4/c12-10(13)7-9(11(14)15)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Benzylbutandiosäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.21 |
| Formelmasse | 208.0736 |