Learn More
D,L-Adrenochrome, TRC
Artikelnummer. 30136376
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136376 250 mg 250 Milligramm
17904895 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136376 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA305250250MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-06-8
Summenformel C9 H9 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 179.1727
Synonym 1H-Indole-5,6-dione, 2,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-, 5,6-Indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl- (8CI), 2,3-Dihydro-3-hydroxy-1-methyl-1H-indole-5,6-dione, 1-Methyl-3-hydroxy-5,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydroindole, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-N-methylindole-5,6-quinone, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolinedione, Adraxone, Adrenochrome
IUPAC-Name 3-hydroxy-1-methyl-2,3-dihydroindole-5,6-dione
SMILES CN1CC(O)C2=CC(=O)C(=O)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adrenochrome
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Adrenochrome
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Blue Ice
InChI-Formel InChI=1S/C9H9NO3/c1-10-4-9(13)5-2-7(11)8(12)3-6(5)10/h2-3,9,13H,4H2,1H3
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 250 mg
Formelmasse 179.0582
Reinheit (%) >95%