Learn More
D-Isoleucin, TRC
Artikelnummer. 17969084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17969084 50 mg 50 Milligramm
17939354 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17969084 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI82021050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 319-78-8
Summenformel C6 H13 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.1729
Synonym Isoleucine, D- (8CI), (2R,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (R)-Isoleucine
IUPAC-Name (2R,3R)-2-amino-3-methylpentansäure
SMILES CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Isoleucine
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
Menge 50 mg
Formelmasse 131.0946
Versandbedingung Raumtemperatur