missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D(-)-Isoascorbinsäure (Erythorbinsäure), TRC

Artikelnummer. 30004715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004715 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE649890100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 89-65-6
Summenformel C6 H8 O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
Synonym D-erythro-Hex-2-enonic acid, γ-lactone, D-erythro-Hexonic acid, 3-keto-, γ-lactone (6CI), Erythorbic acid (7CI), Araboascorbic acid, Araboascorbic acid, D-, D-(-)-Isoascorbic acid, D-Araboascorbic acid, D-Erythorbic acid, D-Isoascorbic acid, D-arabino-Ascorbic acid, E 315, Erycorbin, Glucosaccharonic acid, Isoascorbic acid, Isovitamin C, Mercate 5, NSC 8117, Neo-Cebicure, Saccharosonic acid, D-Isoascorbic Acid, (5R)-5-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Ascorbic Acid Imp. F (EP)
IUPAC-Name (2R)-2-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC[C@@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Isoascorbic Acid
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5-/m1/s1
Formelmasse 176.0321
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.