missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Histidin, TRC

Artikelnummer. 30179036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179036 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH45601510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 351-50-8
Summenformel C6 H9 N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 155.15
Synonym (R)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propanoic acid
IUPAC-Name (2R)-2-Amino-3-(1H-Imidazol-4-yl)Propansäure
SMILES N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material D-Histidine
InChI-Formel InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m1/s1
Menge 10 g
Formelmasse 155.0695
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.