Learn More
(D-Glycero-Alpha-D-manno-heptopyranosyl)-dihydrogenphosphat, Cyclohexylammoniumsalz, TRC
Artikelnummer. 30404172
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30404172 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30404172 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG59858010MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (D-Glycero-a-D-manno-heptopyranosyl)-dihydogenphosphate, Cyc
CAS 359435-45-3
Summenformel C7 H15 O10 P . C6 H13 N
Menge 10 mg
Synonym D-glycero-α-D-manno-Heptopyranose, 1-(dihydrogen phosphate), compd. with cyclohexanamine (1:1) (9CI), D-glycero-α-D-manno-Heptopyranose 1-phosphate cyclohexylammonium salt
InChI-Formel InChI=1S/C7H15O10P.C6H13N/c8-1-2(9)6-4(11)3(10)5(12)7(16-6)17-18(13,14)15;7-6-4-2-1-3-5-6/h2-12H,1H2,(H2,13,14,15);6H,1-5,7H2/t2-,3+,4+,5+,6-,7-;/m1./s1
SMILES NC1CCCCC1.OC[C@@H](O)[C@H]2O[C@H](OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O
IUPAC-Name Cyclohexanamin;[(2R,3S,4S,5S,6R)-6-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]dihydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 389.34
Formelmasse 389.1451