Learn More
D-Glycersäure-Calciumsalzdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30132753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132753 500 mg 500 Milligramm
30011880 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132753 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD253085500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6000-41-5
Summenformel 2(C3H5O4) . Ca . 2(H2O)
Molekulargewicht (g/mol) 286.25
Synonym D-Glyceric Acid, Calcium Salt (2:1), Dihydrate;
IUPAC-Name Kalzium; (2R)-2,3-Dihydroxypropanoat; Dihydrat
SMILES O.O.[Ca+2].OC[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glyceric Acid Calcium Salt Dihydrate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m11.../s1
Formelmasse 286.0213