Learn More
D-Glutamin, TRC
Artikelnummer. 30240853
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30240853 5 g 5 Gramm
30240588 1 g 1 Gramm
30240562 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240853 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5972955G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5959-95-5
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.14
SMILES N[C@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glutamine
Menge 5 g
Versandbedingung Raumtemperatur