Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Glutamin, 98 %
Artikelnummer. 10068671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10068671 1 g Glasflasche 1 Gramm
10271592 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10068671 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 135160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5959-95-5 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5959-95-5
Summenformel C5H10N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 146.146
MDL-Nummer MFCD00065607
InChI-Schlüssel ZDXPYRJPNDTMRX-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamine, h-d-gln-oh, d-2-aminoglutaramic acid, l +-glutamine, 2r-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid, r-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 5-amide, d-glutamin, unii-63hb36ca2y, d-gln
PubChem CID 145815
ChEBI CHEBI:17061
IUPAC-Name (2R)-2,5-diamino-5-Oxopentansäure
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Glutamine
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand −32.00 (20.00°C 589nm,c=10,N HCl)
Spezifische Drehung -30° to -34° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallpulver