Learn More
D-Glutaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30407924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407924 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30407924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5969651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glutamic acid
CAS 6893-26-1
Summenformel C5 H9 N O4
Menge 1 g
Synonym D-Glutamic acid (9CI, ACI), Glutamic acid, D- (8CI), (-)-Glutamic acid, (2R)-2-Aminopentanedioic acid, (2R)-2-Aminopentanedioic acid, (2R)-Glutamic acid, (R)-(-)-Glutamic acid, (R)-Glutamic acid, D-(-)-Glutamic acid, NSC 77686
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
SMILES N[C@H](CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentanidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
Formelmasse 147.0532