Learn More
L-Glutaminsäure-Dimethylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458708 1 g 1 Gramm
15468708 5 g 5 Gramm
15437076 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458708 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62132.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27025-25-8 | C7H14ClNO4 | 211.642 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27025-25-8
Summenformel C7H14ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 211.642
MDL-Nummer MFCD00235872
InChI-Schlüssel MFUPLHQOVIUESQ-NUBCRITNSA-N
Synonym dimethyl d-glutamate hydrochloride, h-d-glu ome-ome.hcl, h-d-glu ome-ome hcl, r-dimethyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, unii-1jdm33eygh, d-glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, 1jdm33eygh, d-glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, d-glutamic acid 1,5-dimethyl ester hydrochloride, 1,5-dimethyl 2r-2-aminopentanedioate hydrochloride
PubChem CID 12917567
IUPAC-Name Dimethyl (2R)-2-aminopentanedioathydrochlorid
SMILES COC(=O)CCC(C(=O)OC)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 91°C
Menge 1 g
Formelmasse 211.64
Optische Drehung −26° (c=5 in Water)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 98%