Learn More
D(-)-Glutaminsäure, 99+%
Artikelnummer. 10571861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10571861 5 g Glasflasche 5 Gramm
10154760 25 g Glasflasche 25 Gramm
10482421 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 227890050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6893-26-1 | C₅H₉NO₄ | 147,13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6893-26-1
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00063112
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Synonym d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
PubChem CID 23327
ChEBI CHEBI:15966
IUPAC-Name (2S)-2-Aminopentanidsäure
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(-)-Glutamic acid
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 200.0°C to 202.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H9NO4
Strukturformel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Menge 5 g
Merck Index 15, 4505
Spezifischer Drehzustand − 31.30 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Spezifische Drehung − 31.30
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke