Learn More
D-Glutaminsäure 1-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester, is an aminoacid which is widely used in pharmaceutical and food industry. It is also used as a pharmaceutical intermediate. It is also an important organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Glutaminsäure 1-tert-Butylester, ist eine Aminosäure, die in der pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie weit verbreitet ist. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
D-Glutaminsäure 1-tert-Butylester, ist eine Aminosäure, die in der pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie weit verbreitet ist. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester |
Farbe | Weiß |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 203.24 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Pulver |