Learn More
D-Glucuron-6,3-lacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11442558 25 g 25 Gramm
11452558 100 g 100 Gramm
11462558 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15861.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32449-92-6 | C6H8O6 | 176.124 g/mol
D-Glucurono-6,3-lactone is a glucuronic acid derivative studied for its effectiveness against canine hepatitis. It is utilized in the studies such as starting regent in the synthesis of 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl) glucuronic acid trichloroethylester, required for the preparation of 1-O-acyl glucuronide of the anti-inflammatory drug ML-3000, synthesis of optically active glucopyranoses, synthesis of long-chain alkyl glucofuranosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Glucuron-6,3-Lacton ist ein Glucuronsäure-Derivat, das auf seine Wirksamkeit gegen Kaninchenhepatitis untersucht wurde. Es wird in Versuchen als Startreagenz bei der Synthese von 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl)glucuronsäuretrichlorethylester verwendet, der für die Vorbereitung von 1-O-Acylglucuronid des entzündungshemmenden Arzneimittels ML-3000 sowie zur Synthese von optisch aktiven Glucopyranosen und langkettigen Alkylglucoanosiden erforderlich ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Basen, starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32449-92-6
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.124
MDL-Nummer MFCD00135622
InChI-Schlüssel UYUXSRADSPPKRZ-KKQCNMDGSA-N
Synonym d-glucuro-3,6-lactone
PubChem CID 91634076
IUPAC-Name (2S)-2-[(2S,3S,4R)-3,4-Dihydroxy-5-Oxooxolan-2-yl]-2-Hydroxyacetaldehyd
SMILES C(=O)C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucurono-6,3-lactone
Schmelzpunkt 174°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 83595
Merck Index 14,4467
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water.
Optische Drehung +19° (c=8 in Water)
Formelmasse 176.12
Reinheit (%) 99%