missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Glucurono-3,6-Lacton, TRC

Artikelnummer. 30133783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133783 5 g 5 Gramm
30007724 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30133783 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG5969005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 32449-92-6
Summenformel C6 H8 O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
Synonym D-Glucuronolactone, D-Glucuronic acid, γ-lactone, Glucuronic acid, γ-lactone, D- (6CI,8CI), D-Glucofuranurono-6,3-lactone, D-Glucuronic acid lactone, D-Glucuronic acid γ-lactone, D-Glucurono-3,6-lactone, D-Glucurono-6,3-lactone, D-Glucurono-γ-lactone, D-Glucuronolactone, Dicurone, Glucoxy, Glucurolactone, Glucurone, Glucuronic acid γ-lactone, Glucurono-6,3-lactone, Glucuronolactone, Glucuronosan, Glycurone, Guronsan, NSC 656, Reulatt S.S.
IUPAC-Name (2R)-2-[(2S,3R,4S)-3,4-Dihydroxy-5-oxooxolan-2-yl]-2-Hydroxyacetaldehyd
SMILES O[C@@H](C=O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Glucuronolactone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Formelmasse 176.0321
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.