Learn More
D-Glucuronsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11373486 25 g 25 Gramm
11363486 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14350.14
Neugier zahlt sich aus
Verwenden Sie den Aktionscode 27966
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6556-12-3 | C6H10O7 | 194.14 g/mol
D-Glucuronic acid is used as pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Glucuronsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt und in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6556-12-3
Summenformel C6H10O7
Molekulargewicht (g/mol) 194.14
MDL-Nummer MFCD00077778
InChI-Schlüssel IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Synonym 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid, aldehydo-d-glucuronic acid, unii-8a5d83q4rw, rel, d-glucuronic acid, d-+ glucuronic acid, d03jeu, d-glucuronic acid 5g
PubChem CID 65041
ChEBI CHEBI:47953
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexanosäure
SMILES C(=O)C(C(C(C(C(=O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Glucuronic acid
Schmelzpunkt ∽158°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1727083
Merck Index 14,4465
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung +35° (c=6 in Water)
Formelmasse 194.14
Reinheit (%) ≥98%