Learn More
D(+)-Glucose-Monohydrat, Reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10529190 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10529190 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
11463743 5 kg Plastikfass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10529190 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. G/0400/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
D(+)-Glucose-Monohydrat, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14431-43-7
Summenformel C6H12O6·H2O
MDL-Nummer 149450
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 5.9
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 1 kg
Formelmasse 198.18g/mol
Physikalische Form Fest